Stampa…
Methyl-4-pentenoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl pent-4-enoate
OR908012-1G OR908012-5G
APOSOR908012-1GEA 183 EUR
APOSOR908012-1G APOSOR908012-5G
Methyl-4-pentenoate 95%
Methyl-4-pentenoate
Formula: C₆H₁₀O₂
Peso molecolare: 114,14 g/mol
Densità: 0,922 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 29 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03990590
CAS Number: 818-57-5
UN: 3272
ADR: 3,III