Stampa…
Ethyl-4-hydroxycyclohexanecarboxylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 4-hydroxycyclohexanecarboxylate
OR908004-100G OR908004-25G OR908004-5G
APOSOR908004-100GEA 481 EUR
APOSOR908004-100G APOSOR908004-25G APOSOR908004-5G
Ethyl-4-hydroxycyclohexanecarboxylate 98%
Ethyl-4-hydroxycyclohexanecarboxylate
Formula: C₉H₁₆O₃
Peso molecolare: 172,22 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00192156
CAS Number: 17159-80-7