Stampa…
4-Cyanotetrahydro-4H-pyran 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Oxane-4-carbonitrile
OR907988-10G OR907988-25G OR907988-5G
APOSOR907988-10GEA 62.6 EUR
APOSOR907988-10G APOSOR907988-25G APOSOR907988-5G
4-Cyanotetrahydro-4H-pyran 97%
4-Cyanotetrahydro-4H-pyran
Formula: C₆H₉NO
Peso molecolare: 111,1400 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08690357
CAS Number: 4295-99-2