3-Bromo-5-hydroxybenzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR907983-1G
OR907983-250MG
APOSOR907983-1GEA
115
EUR
APOSOR907983-1G
APOSOR907983-250MG
3-Bromo-5-hydroxybenzonitrile 95%
3-Bromo-5-hydroxybenzonitrile
Formula:
C₇H₄BrNO Peso molecolare: 198,0200 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD16659096 CAS Number: 770718-92-8 |