Stampa…
N,N-Dimethyl-3-methylbenzamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR907885-1G OR907885-25G OR907885-5G
APOSOR907885-1GEA 125 EUR
APOSOR907885-1G APOSOR907885-25G APOSOR907885-5G
N,N-Dimethyl-3-methylbenzamide 98%
N,N-Dimethyl-3-methylbenzamide
Formula: C₁₀H₁₃NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 6935-65-5