Stampa…
Methyl-3,5-dimethylbenzoate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 3,5-dimethylbenzoate
OR907873-100G OR907873-25G
APOSOR907873-100GEA 238 EUR
APOSOR907873-100G APOSOR907873-25G
Methyl-3,5-dimethylbenzoate 97%
Methyl-3,5-dimethylbenzoate
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Peso molecolare: 164,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00077971
CAS Number: 25081-39-4