Stampa…
Methyl-4-chloro-3-hydroxybenzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 4-chloro-3-hydroxybenzoate
OR907859-10G OR907859-1G OR907859-5G
APOSOR907859-10GEA 880 EUR
APOSOR907859-10G APOSOR907859-1G APOSOR907859-5G
Methyl-4-chloro-3-hydroxybenzoate 98%
Methyl-4-chloro-3-hydroxybenzoate
Formula: C₈H₇ClO₃
Peso molecolare: 186,6 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11505968
CAS Number: 166272-81-7