Stampa…
3-Methoxy-2-naphthaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR907835-10G OR907835-1G OR907835-5G
APOSOR907835-10GEA 648 EUR
APOSOR907835-10G APOSOR907835-1G APOSOR907835-5G
3-Methoxy-2-naphthaldehyde 98%
3-Methoxy-2-naphthaldehyde
Formula: C₁₂H₁₀O₂
Peso molecolare: 186,2066 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13191799
CAS Number: 56679-88-0