3-Methyl-N-tert-butylbenzamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
N-tert-Butyl-3-methylbenzamide
OR907819-100G
OR907819-25G
OR907819-5G
APOSOR907819-100GEA
633
EUR
APOSOR907819-100G
APOSOR907819-25G
APOSOR907819-5G
3-Methyl-N-tert-butylbenzamide 98%
3-Methyl-N-tert-butylbenzamide
Formula:
C₁₂H₁₇NO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00996285 CAS Number: 42498-33-9 |