Stampa…
(4-Methylpiperidin-4-yl)methanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR907789-1G OR907789-250MG
APOSOR907789-1GEA 150 EUR
APOSOR907789-1G APOSOR907789-250MG
(4-Methylpiperidin-4-yl)methanol 95%
(4-Methylpiperidin-4-yl)methanol
Formula: C₇H₁₅NO
Peso molecolare: 129,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09991910
CAS Number: 297172-16-8