Stampa…
2-Methyl-N-tert-butylbenzamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N-t-butyl-2-methylbenzamide
OR907676-100G OR907676-25G OR907676-5G
APOSOR907676-100GEA 633 EUR
APOSOR907676-100G APOSOR907676-25G APOSOR907676-5G
2-Methyl-N-tert-butylbenzamide 98%
2-Methyl-N-tert-butylbenzamide
Formula: C₁₂H₁₇NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00463017
CAS Number: 104847-07-6