Stampa…
4-Methyl-N-tert-butylbenzamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR907674-100G OR907674-10G OR907674-25G
APOSOR907674-100GEA 632 EUR
APOSOR907674-100G APOSOR907674-10G APOSOR907674-25G
4-Methyl-N-tert-butylbenzamide 98%
4-Methyl-N-tert-butylbenzamide
Formula: C₁₂H₁₇NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00463097
CAS Number: 42498-32-8