Stampa…
Methyl-3-methoxy-5-methylbenzoate 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 3-methoxy-5-methylbenzoate
OR907669-1G OR907669-250MG
APOSOR907669-1GEA 539 EUR
APOSOR907669-1G APOSOR907669-250MG
Methyl-3-methoxy-5-methylbenzoate 96%
Methyl-3-methoxy-5-methylbenzoate
Formula: C₁₀H₁₂O₃
Peso molecolare: 180,2000 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09833214
CAS Number: 108593-44-8