2-Amino-5-bromo-3-methylbenzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₈BrNO₂ Punto di fusione: 230…240 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD05664860 CAS Number: 206548-13-2 |