Stampa…
Methyl-4-(dimethylamino)benzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR907612-100G OR907612-25G OR907612-5G
APOSOR907612-100GEA 266 EUR
APOSOR907612-100G APOSOR907612-25G APOSOR907612-5G
Methyl-4-(dimethylamino)benzoate 98%
Methyl-4-(dimethylamino)benzoate
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014905
CAS Number: 1202-25-1