Stampa…
Methyl-3-bromo-5-hydroxybenzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 3-bromo-5-hydroxybenzoate
OR907586-10G OR907586-1G OR907586-5G
APOSOR907586-10GEA 1290 EUR
APOSOR907586-10G APOSOR907586-1G APOSOR907586-5G
Methyl-3-bromo-5-hydroxybenzoate 98%
Methyl-3-bromo-5-hydroxybenzoate
Formula: C₈H₇BrO₃
Peso molecolare: 231,05 g/mol
Punto di fusione: 130…135 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10566800
CAS Number: 192810-12-1