Stampa…
4-Chloro-N,N-dimethylbenzamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N,N-Dimethyl 4-chlorobenzamide
OR907561-1G OR907561-25G OR907561-5G
APOSOR907561-1GEA 125 EUR
APOSOR907561-1G APOSOR907561-25G APOSOR907561-5G
4-Chloro-N,N-dimethylbenzamide 98%
4-Chloro-N,N-dimethylbenzamide
Formula: C₉H₁₀ClNO
Peso molecolare: 183,6400 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00463859
CAS Number: 14062-80-7