Stampa…
Ethyl-2-amino-4-chlorobenzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR907555-100G OR907555-25G OR907555-5G
APOSOR907555-100GEA 865 EUR
APOSOR907555-100G APOSOR907555-25G APOSOR907555-5G
Ethyl-2-amino-4-chlorobenzoate 98%
Ethyl-2-amino-4-chlorobenzoate
Formula: C₉H₁₀ClNO₂
Peso molecolare: 199,630 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09878359
CAS Number: 60064-34-8