Stampa…
5-Methoxy-2-pyridinecarboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Methoxypicolinic acid
OR907539-10G OR907539-1G OR907539-5G
APOSOR907539-10GEA 582 EUR
APOSOR907539-10G APOSOR907539-1G APOSOR907539-5G
5-Methoxy-2-pyridinecarboxylic acid 98%
5-Methoxy-2-pyridinecarboxylic acid
Formula: C7H7NO3
Peso molecolare: 153,1400 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06800961
CAS Number: 29082-92-6