Stampa…
Methyl-4-hydroxypicolinate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR907529-1G OR907529-250MG
APOSOR907529-1GEA 364 EUR
APOSOR907529-1G APOSOR907529-250MG
Methyl-4-hydroxypicolinate 98%
Methyl-4-hydroxypicolinate
Formula: C₇H₇NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12025998
CAS Number: 473269-77-1