Stampa…
1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR907516-100G OR907516-25G
APOSOR907516-100GEA 93.1 EUR
APOSOR907516-100G APOSOR907516-25G
1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane hydrochloride 97%
1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane hydrochloride
Formula: C₇H₁₄ClNO₂
Peso molecolare: 179,6446 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03791123
CAS Number: 42899-11-6