Stampa…
1-Ethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR907490-1G OR907490-5G
APOSOR907490-1GEA 183 EUR
APOSOR907490-1G APOSOR907490-5G
1-Ethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid 98%
1-Ethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid
Formula: C₅H₉BN₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10703521
CAS Number: 847818-56-8