Stampa…
Tetrahydropyran-2-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Tetrahydro-2H-pyran-2-carboxylic acid
OR907468-10G OR907468-1G OR907468-5G
APOSOR907468-10GEA 619 EUR
APOSOR907468-10G APOSOR907468-1G APOSOR907468-5G
Tetrahydropyran-2-carboxylic acid 97%
Tetrahydropyran-2-carboxylic acid
Formula: C₆H₁₀O₃
Peso molecolare: 130,1418 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07779239
CAS Number: 51673-83-7