Stampa…
3-Phenylpiperazin-2-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR907410-1G OR907410-250MG
APOSOR907410-1GEA 97.4 EUR
APOSOR907410-1G APOSOR907410-250MG
3-Phenylpiperazin-2-one 95%
3-Phenylpiperazin-2-one
Formula: C₁₀H₁₂N₂O
Peso molecolare: 176,219 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01871361
CAS Number: 5368-28-5