Stampa…
5,6,7,8-Tetrahydro-2-naphthaleneboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR907340-1G OR907340-250MG
APOSOR907340-1GEA 335 EUR
APOSOR907340-1G APOSOR907340-250MG
5,6,7,8-Tetrahydro-2-naphthaleneboronic acid 98%
5,6,7,8-Tetrahydro-2-naphthaleneboronic acid
Formula: C₁₀H₁₃BO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11183308
CAS Number: 405888-56-4