Stampa…
6-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR907336-10G OR907336-1G OR907336-5G
APOSOR907336-10GEA 420 EUR
APOSOR907336-10G APOSOR907336-1G APOSOR907336-5G
6-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride 95%
6-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Formula: C₉H₁₁BrClN
Peso molecolare: 248,5473 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08234662
CAS Number: 215798-19-9