Stampa…
N-Ethyl-3-nitropyridin-4-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(Ethylamino)-3-nitropyridine
OR907331-1G OR907331-250MG
APOSOR907331-1GEA 125 EUR
APOSOR907331-1G APOSOR907331-250MG
N-Ethyl-3-nitropyridin-4-amine 95%
N-Ethyl-3-nitropyridin-4-amine
Formula: C₇H₉N₃O₂
Peso molecolare: 167,1700 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02266948
CAS Number: 562825-95-0