Stampa…
2-(Trimethylsiloxy)-1,3-butadiene 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR907328-25G OR907328-5G
APOSOR907328-25GEA 377 EUR
APOSOR907328-25G APOSOR907328-5G
2-(Trimethylsiloxy)-1,3-butadiene 96%
2-(Trimethylsiloxy)-1,3-butadiene
Formula: C₇H₁₄OSi
Punto di ebollizione: 55 °C
Densità: 0,82 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 12 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00009852
CAS Number: 38053-91-7
UN: 1993
ADR: 3,II