Stampa…
4-Amino-3-chloro-5-methylpyridine 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Chloro-5-methylpyridin-4-amine
OR907324-1G OR907324-250MG
APOSOR907324-1GEA 481 EUR
APOSOR907324-1G APOSOR907324-250MG
4-Amino-3-chloro-5-methylpyridine 96%
4-Amino-3-chloro-5-methylpyridine
Formula: C₆H₇ClN₂
Peso molecolare: 142,5862 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08277270
CAS Number: 97944-42-8