Stampa…
(4-Bromothiazol-5-yl)methanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR907317-1G OR907317-250MG
APOSOR907317-1GEA 297 EUR
APOSOR907317-1G APOSOR907317-250MG
(4-Bromothiazol-5-yl)methanol 95%
(4-Bromothiazol-5-yl)methanol
Formula: C₄H₄BrNOS
Peso molecolare: 194,0497 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09909724
CAS Number: 262444-15-5