Stampa…
2,5-Dichloro-3-thenoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR907296-100G OR907296-25G
APOSOR907296-100GEA 304 EUR
APOSOR907296-100G APOSOR907296-25G
2,5-Dichloro-3-thenoic acid 97%
2,5-Dichloro-3-thenoic acid
Formula: C₅H₂Cl₂O₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00082908
CAS Number: 36157-41-2