Stampa…
4-Bromo-2,6-dimethylbenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR907248-25G OR907248-5G
APOSOR907248-25GEA 395 EUR
APOSOR907248-25G APOSOR907248-5G
4-Bromo-2,6-dimethylbenzoic acid
4-Bromo-2,6-dimethylbenzoic acid
Formula: C₉H₉BrO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09965997
CAS Number: 74346-19-3