Stampa…
5-Bromobenzo[d]isoxazole
Fornitore: Apollo Scientific
OR907213-1G OR907213-5G
APOSOR907213-1GEA 108 EUR
APOSOR907213-1G APOSOR907213-5G
5-Bromobenzo[d]isoxazole
5-Bromobenzo[d]isoxazole
Formula: C₇H₄BrNO
Peso molecolare: 198.0200 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659644
CAS Number: 837392-65-1