Stampa…
2-(2-Methoxypropan-2-yl)pyrrolidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR907209-1G OR907209-250MG
APOSOR907209-1GEA 481 EUR
APOSOR907209-1G APOSOR907209-250MG
2-(2-Methoxypropan-2-yl)pyrrolidine 97%
2-(2-Methoxypropan-2-yl)pyrrolidine
Formula: C₈H₁₇NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 160142-25-6