Stampa…
4,5-Dichloropyrimidin-2-amine 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR907201-1G OR907201-5G
APOSOR907201-1GEA 30.6 EUR
APOSOR907201-1G APOSOR907201-5G
4,5-Dichloropyrimidin-2-amine 96%
4,5-Dichloropyrimidin-2-amine
Formula: C₄H₃Cl₂N₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13193667
CAS Number: 403854-21-7