Stampa…
2-Cyano-4-methoxybenzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR907192-1G OR907192-5G
APOSOR907192-1GEA 176 EUR
APOSOR907192-1G APOSOR907192-5G
2-Cyano-4-methoxybenzaldehyde 95%
2-Cyano-4-methoxybenzaldehyde
Formula: C₉H₇NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08275456
CAS Number: 21962-47-0