3-Hydroxy-2-(2,2,2-trimethylacetamido)pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR907125-1G
OR907125-250MG
APOSOR907125-1GEA
647
EUR
APOSOR907125-1G
APOSOR907125-250MG
3-Hydroxy-2-(2,2,2-trimethylacetamido)pyridine 95%
3-Hydroxy-2-(2,2,2-trimethylacetamido)pyridine
Formula:
C₁₀H₁₄N₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07781130 CAS Number: 177744-83-1 |