Stampa…
Methyl-2-(4-formylphenoxy)acetate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2-(4-formylphenoxy)acetate
OR907093-10G OR907093-1G OR907093-5G
APOSOR907093-10GEA 633 EUR
APOSOR907093-10G APOSOR907093-1G APOSOR907093-5G
Methyl-2-(4-formylphenoxy)acetate 95%
Methyl-2-(4-formylphenoxy)acetate
Formula: C₁₀H₁₀O₄
Peso molecolare: 194,180 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00463122
CAS Number: 73620-18-5