Stampa…
3,5-Dibromo-2,6-dimethylpyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR907091-1G OR907091-5G
APOSOR907091-1GEA 188 EUR
APOSOR907091-1G APOSOR907091-5G
3,5-Dibromo-2,6-dimethylpyridine 98%
3,5-Dibromo-2,6-dimethylpyridine
Formula: C7H7Br2N
Peso molecolare: 264,950 g/mol
Punto di fusione: 65 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00234282
CAS Number: 3430-34-0