Stampa…
2-Chloro-6-hydroxybenzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Chloro-2-hydroxybenzoic acid
OR907056-1G OR907056-250MG OR907056-5G
APOSOR907056-1GEA 69.8 EUR
APOSOR907056-1G APOSOR907056-250MG APOSOR907056-5G
2-Chloro-6-hydroxybenzoic acid 95%
2-Chloro-6-hydroxybenzoic acid
Formula: C₇H₅ClO₃
Peso molecolare: 172,5700 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10687031
CAS Number: 56961-31-0