Stampa…
1-Pyridin-4-ylpiperidin-4-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR907054-1G OR907054-5G
APOSOR907054-1GEA 111 EUR
APOSOR907054-1G APOSOR907054-5G
1-Pyridin-4-ylpiperidin-4-one 95%
1-Pyridin-4-ylpiperidin-4-one
Formula: C₁₀H₁₂N₂O
Peso molecolare: 176,2151 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09030756
CAS Number: 126832-81-3