Stampa…
2-Amino-3-chloro-5-methylpyrazine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR907053-100MG OR907053-1G OR907053-250MG
APOSOR907053-100MGEA 25.8 EUR
APOSOR907053-100MG APOSOR907053-1G APOSOR907053-250MG
2-Amino-3-chloro-5-methylpyrazine 95%
2-Amino-3-chloro-5-methylpyrazine
Formula: C₅H₆ClN₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09834805
CAS Number: 89182-14-9