Stampa…
2-Amino-4-piperidino-6-methylpyrimidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR907039-10G OR907039-1G OR907039-5G
APOSOR907039-10GEA 806 EUR
APOSOR907039-10G APOSOR907039-1G APOSOR907039-5G
2-Amino-4-piperidino-6-methylpyrimidine 95%
2-Amino-4-piperidino-6-methylpyrimidine
Formula: C₁₀H₁₆N₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01011781
CAS Number: 91717-22-5