Stampa…
2-(4-Dimethylaminophenyl)ethylamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR907037-1G OR907037-250MG
APOSOR907037-1GEA 720 EUR
APOSOR907037-1G APOSOR907037-250MG
2-(4-Dimethylaminophenyl)ethylamine 95%
2-(4-Dimethylaminophenyl)ethylamine
Formula: C₁₀H₁₆N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 52632-05-0