Stampa…
Aminoacetamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Glycinamide
OR907030-25G OR907030-5G
APOSOR907030-25GEA 960 EUR
APOSOR907030-25G APOSOR907030-5G
Aminoacetamide 98%
Aminoacetamide
Formula: C₂H₆N₂O
Peso molecolare: 74,083 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01859715
CAS Number: 598-41-4