Stampa…
4-Chloro-5-methylpyrimidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR907028-1G OR907028-250MG OR907028-5G
APOSOR907028-1GEA 270 EUR
APOSOR907028-1G APOSOR907028-250MG APOSOR907028-5G
4-Chloro-5-methylpyrimidine 98%
4-Chloro-5-methylpyrimidine
Formula: C₅H₅ClN₂
Peso molecolare: 128,5596 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08236809
CAS Number: 51957-32-5