2-Methylsulphanylpyrimidine-4-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
2-(Methylthio)pyrimidine-4-carbaldehyde
OR907027-1G
OR907027-250MG
APOSOR907027-1GEA
176
EUR
APOSOR907027-1G
APOSOR907027-250MG
2-Methylsulphanylpyrimidine-4-carbaldehyde 95%
2-Methylsulphanylpyrimidine-4-carbaldehyde
Formula:
C₆H₆N₂OS Peso molecolare: 154,19 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02683211 CAS Number: 1074-68-6 |