Methyl-3-ethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR906998-10G
OR906998-1G
OR906998-5G
APOSOR906998-10GEA
337
EUR
APOSOR906998-10G
APOSOR906998-1G
APOSOR906998-5G
Methyl-3-ethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate 95%
Methyl-3-ethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Formula:
C₇H₁₀N₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08236689 CAS Number: 834869-10-2 |