Stampa…
3'-Methoxypropiophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR906997-100G OR906997-25G
APOSOR906997-100GEA 114 EUR
APOSOR906997-100G APOSOR906997-25G
3'-Methoxypropiophenone 98%
3'-Methoxypropiophenone
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Peso molecolare: 164,2011 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08458823
CAS Number: 37951-49-8