Stampa…
4-Methoxyoxindole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Methoxyindolin-2-one, 4-Methoxy-2-indolinone
OR906993-1G OR906993-250MG
APOSOR906993-1GEA 337 EUR
APOSOR906993-1G APOSOR906993-250MG
4-Methoxyoxindole 95%
4-Methoxyoxindole
Formula: C₉H₉NO₂
Peso molecolare: 163,1733 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368221
CAS Number: 7699-17-4